Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta universales Finntip™
Garantice un pipeteo preciso con estas puntas de pipeta universales, diseñadas con nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas uniformemente lisas que evitan la retención de líquidos.
42.40€ - 1344.46€
Especificaciones
Volumen (métrico) 250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Longitud (imperial) 2 in
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Volumen (métrico) Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Volumen (métrico) Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11712544
Ver documentos
Thermo Scientific™
9400220
Finntip 250 Universal, sin filtro, no estéril, a granel 250 μl A granel No estéril N/A N/A N/A
10053860
Ver documentos
Thermo Scientific™
9400250
Finntip 250 Universal, sin filtro, no estériles, caja 250 μl Caja No estéril N/A N/A N/A
11855863
Ver documentos
Thermo Scientific™
9400266
Kit de inicio de repuesto universal Finntip 250, sin filtro, no estéril, recarga 250 μl Recarga No estéril N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso con las puntas de pipeta universales Thermo Scientific™ Finntip™, fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Rango de volumen de 0,2 μl a 10 ml.
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Especificaciones
250 μl
No estéril
2 in
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250
Sin filtro
Amarillo
5,2cm
Compatibilidad universal
Finntip
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta universales Finntip™