Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio amplio Finntip™, de 100a 1000 μl, bandeja
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Marca: Thermo Scientific™ 9405160
105.60 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
- Sus dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10 a 1000 μl
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Finntip 1000 Wide, sin filtro, no estéril, rack | |
Sin filtro | |
Finntip 1000 ancho | |
7,2 cm | |
Racl | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
De 100 a 1000 μl | |
No estéril | |
2,8 in | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
10 x 96/rack | |
FinnTip™ Orificio ancho |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
11Hours
10Minutes
51Seconds
37 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
10Minutes
51Seconds
37 -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Promoción exclusiva en manipulación de líquidos
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 25076Expires: 2025-06-30
Days
89Hours
10Minutes
51Seconds
37