Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Marca: Thermo Scientific™ 9405020
56.00 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36700kg
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Características:
- Dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10-1000 μl.
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Finntip 250 Wide, sin filtro, no estéril, a granel | |
Sin filtro | |
Finntip 250 Ext | |
5,3 cm | |
1000/Bolsa | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 | |
Certificado de calidad |
250 μL | |
No estéril | |
2 in | |
A granel | |
Blanco | |
FinnTip™ Orificio ancho |