Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ IPTG/X-Gal Solution
Accelerate your blue/white colony screening
Marca:  Fisher BioReagents™ BP4200-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10225163
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La solución ChromoMax IPTG/X-Gal lista para aplicar es una formulación patentada que permite saltarse el engorroso proceso de preparación que tradicionalmente requiere el tedioso pesaje y la disolución del polvo fino en disolventes tóxicos como el DMSO o el DMF.
  • Solución IPTG/X-Gal premezclada
  • Sin pesar ni disolver los componentes
  • No se requiere DMSO ni DMF
  • Ahorro de tiempo y dinero
  • Resultados fiables
  • Puede manejarse de forma segura fuera de una campana extractora
  • La solución ChromoMax no se congela incluso cuando se almacena a -20 °C, lo que permite su uso inmediato sin descongelación
  • Se seca rápidamente en la placa, acelerando aún más el protocolo de cribaje
  • Proporciona un rápido desarrollo del color y no requiere una incubación adicional a 4 °C para mejorar el color
  • Solución transparente incolora a amarilla
La solución ITPTG/X-Gal ChromoMax es adecuada para su uso con todas las células competentes disponibles en el mercado que utilizan el cribado azul/blanco lacZ. Probado con las células competentes TransMax transformadas de Fisher BioReagents, lo que da lugar a colonias azules y blancas claramente diferenciadas.
Información de órdenes
The 50mL volume is conveniently packaged in five 10mL bottles, preventing accidental contamination of large volume stock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
-20°C
Líquido
Frasco
Solución IPTG/X-Gal
Todas las células competentes disponibles comercialmente que utilizan el cribaje azul/blanco lacZ
10 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ChromoMax
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.