Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ IPTG/X-Gal Solution
Accelerate your blue/white colony screening
9.89€ - 13.65€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | - 20 °C |
---|---|
Aditivo | Solución IPTG/X-Gal |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Todas las células competentes disponibles comercialmente que utilizan el cribaje azul/blanco lacZ |
Tipo de empaquetado | Frasco |
Descripción
Ready-to-apply ChromoMax IPTG/X-Gal solution is a proprietary formulation that allows you to skip the cumbersome preparation process that traditionally requires tedious weighing and dissolving of fine powder in toxic solvents such as DMSO or DMF.
- Premixed IPTG/X-Gal Solution
- No weighing or dissolving of components
- No DMSO or DMF required
- Saves time and money
- Dependable results
- Can be safely handled outside of a fume hood
- ChromoMax Solution does not freeze even when stored at -20°C, allowing for immediate use without thawing
- Dries quickly on the plate, further accelerating the screening protocol
- Provides fast color development and does not require additional 4°C incubation to enhance color
- Clear colorless to yellow solution
ChromoMax/ITPTG/X-Gal Solution is suitable for use with all commercially available competent cells that utilize lacZ blue/white screening. Tested using Fisher BioReagents transformed TransMax Competent Cells resulting in clearly differentiated blue and white colonies.
Información de órdenes
The 50mL volume is conveniently packaged in five 10mL bottles, preventing accidental contamination of large volume stock.
Especificaciones
- 20 °C | |
Líquido | |
Frasco |
Solución IPTG/X-Gal | |
Todas las células competentes disponibles comercialmente que utilizan el cribaje azul/blanco lacZ |
Seguridad y manipulación
- ChromoMax
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H360D-Puede dañar al feto.