Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
Marca: Fisher BioReagents™ BP9722-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
- Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
- Format: Granulated powder
Especificaciones
Granulated Powder | |
Bacterial Culture | |
Medios de Microbiología | |
2000 g |
caldo LB, Lennox | |
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L | |
Poly Bottle |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- LB Broth, (Lennox L Broth)