Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
71.37€ - 279.03€
Especificaciones
Formulario Granulated Powder
Tipo de medios caldo LB, Lennox
Formulación Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11315992
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9722-2
2000 g Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11305992
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9722-500
500 g Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Granulated powder
Especificaciones
Especificaciones
Granulated Powder
caldo LB, Lennox
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • LB Broth, (Lennox L Broth)