Learn More
Fisher BioReagents™ Peptone (Granulated)
Marca: Fisher BioReagents™ BP9725-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mixture of peptides and free amino acids from pancreatic hydrolysis of animal tissue
- pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.5
- CAS: 73049-73-7
Especificaciones
Granulated Powder | |
Peptone | |
Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5% | |
2 kg |
Genética molecular | |
Peptone | |
Poly Bottle |