Learn More
Fisher BioReagents™ Peptone (Granulated)
106.52€ - 338.02€
Especificaciones
Formulario Granulated Powder
Grado Genética molecular
Tipo de medios Peptone
Tipo de producto Peptone
Formulación Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5%
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11395982
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9725-2
2 kg Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11375982
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9725-500
500 g Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Mixture of peptides and free amino acids from pancreatic hydrolysis of animal tissue
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.5
  • CAS: 73049-73-7
Especificaciones
Especificaciones
Granulated Powder
Peptone
Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5%
Genética molecular
Peptone