Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
Marca: Fisher BioReagents™ BP1700-500
279.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21884" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 39450-01-6 Peso : 0.05050kg
Descripción
Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
- No en el inventario TSCA: para uso exclusivo en investigación y desarrollo; no para fines de fabricación o comerciales
La proteinasa K se utiliza ampliamente en el aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares. Es una proteasa de amplio espectro que inactiva muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas.
Especificaciones
Blanco | |
de -20 °C | |
500 mg | |
Sólido |
Aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares, inactivando muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas | |
Tritirachium album | |
Proteinase K |
Seguridad y manipulación
- Proteinase K
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.