Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
50.80€ - 324.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares, inactivando muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Fuente | Tritirachium album |
Tipo de producto | Proteinase K |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10172903
|
Fisher BioReagents™
BP1700-50 |
50 mg |
50.80€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10103533
|
Fisher BioReagents™
BP1700-100 |
100 mg |
75.90€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10407583
|
Fisher BioReagents™
BP1700-500 |
500 mg |
324.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
- No está en el inventario TSCA: para uso exclusivo en investigación y desarrollo; no para fines de fabricación ni comerciales
La proteinasa K se utiliza de manera extendida para el aislamiento de ADN y ARN en preparaciones celulares y tisulares. Es una proteasa de amplio espectro que inactiva muchas enzimas, incluidas las nucleasas endógenas.
Especificaciones
Blanco | |
de -20 °C | |
Proteinase K |
Aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares, inactivando muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas | |
Tritirachium album | |
Sólido |