Learn More
Fisherbrand™ Soporte de electrodos accuflex™
Para los medidores de sobremesa accumet™
Marca:  Fisherbrand™ 01X321801
Código de producto. 11510234
  • 111.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para los medidores de sobremesa accumet™
  • Se acopla a la base del medidor con el soporte facilitado
  • Capacidad para un microelectrodo y tres electrodos estándar
  • Permite un posicionamiento completo de los electrodos arriba/abajo y a izquierda/derecha
  • Fabricados con plástico resistente a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Brazo de soporte y soporte
pH
Brazo de soporte de electrodo para medidor
Plástico
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Soporte de electrodos accuflex™ > Brazo de soporte de electrodos accuflex