Learn More
Fisherbrand™ Medidor portátil de pH/iones/mV/temperatura accumet™ AP125
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Marca: Fisherbrand™ 01X452002
Includes:
- La opción de solo medidor contiene el medidor, una batería de 9 V y un manual.
Descripción
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Estos novedosos medidores accumet resultan lo suficientemente versátiles y resistentes para las aplicaciones más exigentes, tanto en interiores como exteriores. Teclas suaves al tacto de sujeción cómoda que hacen que su uso con una sola mano sea de lo más sencillo. Diseño compacto: tan pequeño que cabe en el bolsillo de la camisa. Sin embargo, también es lo bastante avanzado como para usarlo en cualquier laboratorio.
El medidor AP125 de pH/mV/ISE/Temp incluye:
- Carcasa resistente al agua, clasificación IP67
- LCD grande con retroiluminación y texto en lenguaje sencillo: fácil de ver y usar
- Modo de concentración de iones con una selección de hasta cinco de 10 puntos de calibración preprogramados
- De -2,00 a +20,00 pH, resolución de 0,001 pH
- De 0 a ±2000,0 mV, de -5° a +100 °C
- Resolución de pH ajustable
- Memoria interna de 200 puntos de datos
- Pantalla de fecha/hora para satisfacer los requisitos de GLP
- Visualización en pendiente
- Apagado automático
- Garantía completa de tres años para el medidor
Este producto se rige por un contrato de GSA o de VA de Fisher Scientific. Si está visualizando esta página como usuario no registrado, el precio que se muestra es el de la lista de precios. Para visualizar los precios de acuerdo con su contrato de GSA o de VA, inicie sesión con su número de cuenta o póngase en contacto con uno de nuestros equipos de atención al cliente para registrarse. También puede consultar el precio de acuerdo con su contrato si busca este artículo en GSA Advantage. Para realizar un pedido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Varios | |
10 | |
LCD | |
pH, Ión, mV, Temperatura, Ion, mV, Temperature | |
De 2 a 20 | |
-5°C a +100°C | |
Medidor, batería de 9 V, manual | |
pH de - 2 a + 20 | |
De 23° a 212 °F |
De 0 a ± 2000 mV | |
200 | |
IP 67 | |
De 0 mV a ± 2000 mV | |
Ajustables | |
pH, concentración de iones, mV y temperatura | |
Solo medidor | |
Varios | |
3 años |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31