Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad accumet™ de doble celda con compensación de temperatura, sin mercurio
Para su uso en medidores de sobremesa de la serie Excel (XL) accumet™
Marca: Fisherbrand™
475.52 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Conector es de 8 pines
Descripción
Para su uso en medidores de sobremesa de la serie Excel (XL) accumet™
- Celda de tipo inmersión
- Se utiliza en el soporte de electrodo estándar: el tamaño compacto exclusivo es el mismo que el del electrodo de pH típico
- Los sensores de temperatura integrados proporcionan lecturas con compensación de temperatura
- Cuerpo epóxico
Especificaciones
10 cm-1 | |
Medidores de sobremesa AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 | |
Epoxi | |
Sumergida en agua desionizada |
Sonda de conductividad | |
8 pines | |
De 1 a 200 mS/cm | |
Conductividad de 2 celdas |