Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad accumet™ de doble celda con compensación de temperatura, sin mercurio
Para su uso en medidores de sobremesa de la serie Excel (XL) accumet™
380.00€ - 640.00€
Especificaciones
Tipo | Sonda de conductividad |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Medidores de sobremesa AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 |
Tipos de conector | 8 pines |
Material | Epoxi |
Método de almacenamiento | Sumergida en agua desionizada |
Includes: 8-pin connectors
Código de producto | Marca | Constante de celda | Intervalos de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Constante de celda | Intervalos de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11530164
|
Fisherbrand™
|
10 cm-1 | De 1 a 200 mS/cm |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11550164
|
Fisherbrand™
|
1 cm-1 | De 10 a 2000 μs |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para su uso en medidores de sobremesa de la serie Excel (XL) accumet™
- Celda de tipo inmersión
- Se utiliza en el soporte de electrodo estándar: el tamaño compacto exclusivo es el mismo que el del electrodo de pH típico
- Los sensores de temperatura integrados proporcionan lecturas con compensación de temperatura
- Cuerpo epóxico
Especificaciones
Sonda de conductividad | |
8 pines | |
Sumergida en agua desionizada |
Medidores de sobremesa AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 | |
Epoxi | |
Conductividad de 2 celdas |