Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio
Para aplicaciones difíciles de laboratorio y mediciones de control de calidad
Marca:  Fisherbrand™ 93X218884
210.57 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11550174
  • 246.16€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Electrodo combinado de pH para uso en laboratorio y mediciones precisas de control de calidad con un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos.
  • Electrodo combinado de pH
  • Unión doble.
  • Intervalo de temperatura: 80-100 °C
  • Intervalo de pH: 0-14
  • Tiempo de respuesta, 10 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BNC
Vidrio
De 0 °C a 100 °C
KCl saturado
Ag/AgCl
<10 s
4 in
0,47 in
Doble
De 0 a 14
Electrodo combinado de pH
pH, Tris
0 a ±25 mV
De 32 °F a 212 °F
102 mm
12 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio > Referencia AG/AgCl de doble unión; conector BNC