Learn More
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500
Selección de tres objetivos ópticos y tres cabezales ópticos. El microscopio de investigación compuesto de la serie AX-500 Fisher Scientific™ con iluminación LED de tonalidad fría está diseñado para el uso en la universidad y en laboratorios de investigación.
463.00€ - 900.00€
Especificaciones
Eyepiece | 18 mm |
---|---|
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de producto | Microscopio |
Incluye | Cable de alimentación IEC, soporte para el cable integrado, cubierta antipolvo, llave Allen |
Pieza nasal | Revólver cuádruple orientado hacia adentro |
Código de producto | Marca | Tipos de objetivos | Estilo de cabeza | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de objetivos | Estilo de cabeza | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15388824
|
Fisherbrand™
1100104400012 |
DIN Acromático | Monocular | AX-501A |
463.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15398824
|
Fisherbrand™
AX-502A |
DIN Acromático | Binocular | AX-502A | N/A | N/A | N/A | |||||
15358834
|
Fisherbrand™
1100104400062 |
Plan Acromático DIN | Binocular | AX-502PL | N/A | N/A | N/A | |||||
15378834
|
Fisherbrand™
1100104400181 |
Plan Acromático DIN | Trinocular | AX-503PL | N/A | N/A | N/A | |||||
15308834
|
Fisherbrand™
1100104400161 |
DIN Acromático | Trinocular | AX-503A | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Variedad de objetivos ópticos con un gran intervalo de ampliación: 4x, 10x, 40x, 100x: Acromático, contraste excepcionalmente alto y plano acromático
- Estructura profesional con diseño ergonómico con enfoque coaxial de posición baja que permite el uso con una sola mano, lo que hace más cómodo su uso prolongado
- Iluminación LED de 3 W ajustable con control de intensidad
- Platina mecánica integrada con impulso bajo y puesto extendido para control de X e Y (135 mm x 140 mm)
- Lentes con protectores oculares de caucho de 18 mm
- Cabezal de visualización Siedentopf ergonómico con inclinación de 30 º
Specifications
18 mm | |
Microscopio | |
Revólver cuádruple orientado hacia adentro | |
2 años para piezas eléctricas (excepto bombillas, cables y fusibles), cinco años para piezas ópticas y mecánicas | |
14,3 lb | |
IEC 110/220 V (UL/CSA) |
LED | |
Cable de alimentación IEC, soporte para el cable integrado, cubierta antipolvo, llave Allen | |
Norma DIN | |
13,3 × 7,0 × 15,3 pulg (34 × 18 × 39 cm) | |
6,5 kg |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500