Learn More
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500
Selección de tres objetivos ópticos y tres cabezales ópticos. El microscopio de investigación compuesto de la serie AX-500 Fisher Scientific™ con iluminación LED de tonalidad fría está diseñado para el uso en la universidad y en laboratorios de investigación.
Marca:  Fisherbrand™ AX-502A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15398824
Descripción
Descripción
  • Selección de objetivos ópticos, con un gran rango de ampliación: 4×, 10×, 40×, 100×: acromático, contraste excepcionalmente elevado y plano acromático
  • Variedad de cabezales ópticos: monocular, binocular, trinocular (permite acoplar una cámara digital)
  • Estructura profesional con diseño ergonómico y enfoque coaxial de posición baja que permite la manipulación con una sola mano, lo que hace más cómodo su uso prolongado
  • Iluminación LED de 3 W ajustable con control de la intensidad
  • Platina mecánica integrada con impulso bajo integrada y puesto extendido para control de X e Y (135 mm × 140 mm)
  • 18lentes con protectores oculares de caucho de
  • Cabezal de visualización Siedentopf ergonómico con inclinación de 30°
Especificaciones
Especificaciones
Abbe/Iris
Binocular
4X, 10X, 40X, 100X
DIN Acromático
Cable de alimentación IEC, soporte para el cable integrado, cubierta antipolvo, llave Allen
Norma DIN
13,3 × 7,0 × 15,3 pulg (34 × 18 × 39 cm)
6,5 kg
18 mm
LED
AX-502A
Microscopio
Revólver cuádruple orientado hacia adentro
2 años para piezas eléctricas (excepto bombillas, cables y fusibles), cinco años para piezas ópticas y mecánicas
14,3 lb
IEC 110/220 V (UL/CSA)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Microscopio compuesto para investigación Serie AX-500 > Cabezal binocular; condensador Abbe/Iris; objetivos: Acromático DIN 4X, 10X, 40X, 100X