Learn More
Fisherbrand™ Soporte para electrodos
Maneje con rapidez varias lecturas de pH y conductividad con una reducción de las roturas del electrodo. El soporte de electrodos Fisherbrand acepta todas las marcas de electrodos estándar; se extiende 53 cm (21 pulg) y gira 360°; diseñado para conseguir un movimiento suave y un funcionamiento sin esfuerzo.
Marca: Fisherbrand™ 90023-72
145.57 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Maneje con rapidez varias lecturas de pH y conductividad con una reducción de las roturas del electrodo. El soporte de electrodos Fisherbrand acepta todas las marcas de electrodos estándar; se extiende 53 cm (21 pulg) y gira 360°; diseñado para conseguir un movimiento suave y un funcionamiento sin esfuerzo.
- Con articulación en tres puntos, el soporte de brazo gira en cualquier dirección (360°) mientras el soporte mantiene el electrodo en posición vertical
- Se extiende hasta 53 cm de la base pesada de metal fundido de 20 cm
- Acepta electrodos estándar de vidrio, referencia y combinados junto con sondas de temperatura y conductividad
- Contrapeso con muelle para un control suave con la punta del dedo y estabilidad
Especificaciones
económico | |
pH |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.