Learn More
Fisherbrand™ Minitermómetro de infrarrojos Traceable™
El termómetro de infrarrojos de bolsillo captura lecturas de temperatura de cualquier superficie (líquidos, sólidos y semisólidos) en menos de un segundo——
Marca: Fisherbrand™ 93677-56
Includes: Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Descripción
El termómetro de infrarrojos de bolsillo captura lecturas de temperatura de cualquier superficie (líquidos, sólidos y semisólidos) en menos de un segundo.—— El termómetro Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ proporciona mediciones de temperatura no invasivas sin contacto.
Ofrece un funcionamiento sencillo—enciéndalo, apunte a la muestra y tome la lectura.
- Pantalla digital de 1,3 cm de alto de fácil lectura
- Microelectrónica sofisticada y revolucionaria tipo NASA
- Teclas de tacto suave, soporte articulado, llavero
- °C/°F conmutable, lecturas solo mínimo/solo máximo, modo continuamente encendido
- Alerta de batería baja y batería con duración continua de 40 horas
- Resolución: 0,1 °
- Exactitud:±1°C entre 15,0° y 40,0 °C y ± 1,5 °C fuera de esta gama
- El campo de visión es 1:1; la emisividad se fija en 0,95
Información de órdenes
Dimensiones: 2.5 x 1.5 x 0.5 pulg (6.4 x 3.8 x 1.3 cm); Peso: 28.34 g (1 oz)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Termómetro, batería | |
64 mm | |
0,1 ° | |
0,028 kg | |
230 °F | |
− 7 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 7 °F a + 230 °F) | |
Sí | |
±1 entre 15° y 40 °C y ±1,5 fuera de este rango | |
37 mm |
Preparación de alimentos, ciencias de la vida, uso sobre el terreno, salas limpias y para inspecciones rápidas | |
2,5 in | |
64 mm | |
1 oz | |
Minitermómetro de infrarrojos Traceable | |
110 °C | |
− 22 °C | |
De -22 °C a +110 °C | |
3V Lithium | |
Digital |