Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore™
Elimine de forma segura y eficaz los anticuerpos primarios y secundarios de las membranas de nitrocelulosa y PVDF para permitir una nueva detección de Western blots quimioluminiscentes.
Marca: Thermo Scientific™ 21059
165.43 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El tampón de extracción de Western blot Thermo Scientific™ Restore elimina de forma segura y eficaz los anticuerpos primarios y secundarios de las membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y nitrocelulosa, lo que posibilita una nueva exploración para detectar Western blots quimioluminiscentes.
La realización de la electroforesis en gel y los ensayos de inmunoblotting duplicados para probar los nuevos anticuerpos primarios o las concentraciones de anticuerpos resulta prolongada y cara. El tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore elimina esta pérdida de tiempo y dinero al detectar los inmunoblots con sustratos de inmunotransferencia (Western blotting) quimioluminiscente. El reactivo permite la eliminación limpia y eficaz de anticuerpos primarios y secundarios de inmunoblots sin eliminar ni dañar el antígeno inmovilizado. Esto permite extraer y volver a detectar blots de manera fiable.
Características destacadas:
Ahorra tiempo: sin necesidad de volver a procesar geles y blots.
Ahorre dinero en muestras: puede volver a explorar la membrana con la misma muestra.
Efectivo: la formulación es más eficaz en el lavado de los anticuerpos que los tampones caseros.
Respetuoso: no daña el antígeno objetivo durante el lavado, lo que permite una nueva detección eficaz
Inodoro: la ausencia de mercaptanos permite que no se produzcan olores acres.
Económico: más barato que otros tampones de lavado del mercado.
Reutilice un blot de nitrocelulosa o PVDF para detectar un elemento diana distinto con un anticuerpo primario diferente; vuelva a detectar una transferencia para corregir u optimizar las concentraciones de anticuerpos que no han funcionado la primera vez.
Especificaciones
Tampón de separación de inmunotransferencia Western Blot | |
Líquido | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
500 ml |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
Restore™ | |
Almacenamiento: Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. Producto enviado a temperatura ambiente. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Restore Western Blot Stripping Buffe
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
- P351-Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Organo Phosphine
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA402118 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 21059 |
ZG392453 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 21059 |
ZK399131 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 21059 |
ZI394537 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 21059 |
ZG4392453 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 21059 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31