Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 0,5 % en PBS, 10X
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J63596.AP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485789
  • 60.50€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X) is used as a wash solution for western blot membranes and microtiter plate wells in ELISA assays. It acts as a pH stabilizer in optimal formulation, salts and detergents designed to effectively remove excess material from membranes. It finds application as laboratory detergents as well as in biomedical experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón
Líquido
Temperaturas ambientes
500mL
0,5% en PBS (10X)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN25L509 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Catalog NumberJ63596.AP,J63596.K2,J63596.K3
Número de loteM11L535 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2025 Catalog NumberJ63596.AP,J63596.K2,J63596.K3
Número de loteM11L534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberJ63596.AP,J63596.K2,J63596.K3
Número de loteY18K538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog NumberJ63596.AP,J63596.K2,J63596.K3
Número de loteW06K538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog NumberJ63596.AP,J63596.K2,J63596.K3
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 0,5 % en PBS, 10X > 500 ml