Learn More
Tween™ 20, Puro, Fisher Chemical Código de producto.: 10419000
Tween™ 20, Puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10419000
1 kg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10419000
Marca: Fisher Chemical T/4206/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Color Ámbar
CAS 9005-64-5
Forma física Líquido muy viscoso
Punto de ebullición 100°C
pH 6
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosidad 400 mPaS at 25°C
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    1
    Hours
    15
    Minutes
    11
    Seconds
    28
Título del producto
Tween™ 20, Puro, Fisher Chemical >