Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 gal.
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tween 20™ |
Forma física | Líquido |
Punto de ebullición | >100°C |
Densidad | 1.105 |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Envase | Frasco de plástico |
Gravedad específica | 1.105 |
Nombre IUPAC | Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo |
Grado | Ultrapuro |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
240204 | Certificado de análisis | 05/03/2024 | J20605.AP |
205372 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | J20605.AP |
231194 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | J20605.AP |
214503 | Certificado de análisis | 22/03/2023 | J20605.AP |
194472 | Certificado de análisis | 27/11/2022 | J20605.AP |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido