Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado de inmunotransferencia (Western blot) Restore™ PLUS
Extraiga anticuerpos de alta afinidad de membranas de manera que se les pueda volver a aplicar sondas y detectar con sustratos quimioluminiscentes.
Marca: Thermo Scientific™ 46430
177.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El tampón de deshibridación (stripping) de inmunotransferencia (Western Blot) Thermo Scientific™ Restore Plus es una fórmula avanzada para la extracción de anticuerpos primarios y secundarios unidos de membranas de manera que se les pueda volver a aplicar sondas y detectar con sustratos quimioluminiscentes.
El tampón Restore PLUS es una formulación alternativa del tampón de lavado de inmunotransferencia Thermo Scientific Restore original. El tampón de lavado Restore PLUS se ha diseñado para su uso con anticuerpos que resultan difíciles de extraer de las inmunotransferencias y que requieren mayores tiempos de incubación y temperaturas de incubación superiores a 22 °C con formulaciones más suaves. Los anticuerpos de alta afinidad se pueden extraer con rapidez y eficacia de western blots a temperatura ambiente sin eliminar las proteínas transferidas, por lo que permite volver a aplicar varias sondas al objetivo.Características destacadas:
Sencillo de utilizar y listo para su uso: no es necesaria ninguna dilución; sin olores desagradables; almacenamiento a temperatura ambiente
Compatible: utilícelo en membranas de nitrocelulosa y fluoruro de polivinilideno (PVDF), tanto si sigue húmedo como si ya está seco; funciona con casi cualquier tampón bloqueante, conjugado de enzimas y sustrato quimioluminiscente
Rentable: ahorre tiempo y muestras valiosos; lave blots de manera eficaz la primera vez
Resistente pero suave: las proteínas transferidas siguen siendo viables; lave el mismo blot hasta cinco veces
Flexible: lave y vuelva a aplicar sondas para optimizar las concentraciones de anticuerpos o para detectar un antígeno nuevo con diferentes anticuerpos
Especificaciones
Tampón de separación de inmunotransferencia Western Blot | |
Líquido | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
500 ml |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
Restore™ | |
Tras la recepción, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Restore(tm) PLUS Western Blot Stripping Buffer, 500 mL.
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Anionic Surfactant
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ401486 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 46430 |
ZH396265 | Certificado de análisis | 14/09/2024 | 46430 |
ZF392796 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | 46430 |
ZD389389 | Certificado de análisis | 18/05/2024 | 46430 |
ZB386429 | Certificado de análisis | 23/03/2024 | 46430 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
2Minutes
38Seconds
29