Learn More
Thermo Scientific™ Existencias de tampón concentrado Pierce™ (10X y 20X)
Ahorre tiempo con las soluciones de almacenamiento de tampón concentrado Pierce (10X y 20X) con diluciones sencillas para acelerar su experimento sin detrimento de la calidad ni de la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 28352
113.05 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11851465
  • 122.00€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 20–25° C.
Pierce™, Tween™
500 mL
Líquido
20x
Tampón PBS Tween 20
7,5
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZL402402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number28352
Número de loteZI399879 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Catalog Number28352
Número de loteZI398755 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/10/2024 Catalog Number28352
Número de loteZG398311 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number28352
Número de loteZF397511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/07/2024 Catalog Number28352
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    27
    Hours
    15
    Minutes
    2
    Seconds
    48
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Existencias de tampón concentrado Pierce™ (10X y 20X) > Tampón Pierce 20X PBS Tween 20