Learn More
Electrothermal™ Mantas calefactoras para extracción múltiple: Modelo 6 Recess, calentamiento y agitación
Vented case's unique airflow ensures the unit remains cool-to-the-touch
Marca: Electrothermal™ 03076-40
Includes: Tres varillas de soporte de 12,7 cm de diámetro, cable de alimentación 1,8 m.
Descripción
- Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
- Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
- La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
- El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
- Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
- Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
- Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
- Intervalo de velocidad bajo de 50 a 1000 rpm
- Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades
- El módulo de agitación permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución.
Certifications
CE
Servicio Técnico
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
250 ml | |
3,5 in | |
230 V, 50/60 Hz, 980 W (enchufe para Reino Unido y UE) | |
980 W | |
Temperatura ambiente de hasta 450 °C |
10,25 in | |
230 V | |
ELEEMEA60250/CE | |
Mantas térmicas con agitación | |
4,3 A |