Learn More
Electrothermal™ Mantas calefactoras para extracción múltiple: Modelo 6 Recess, calentamiento y agitación
Vented case's unique airflow ensures the unit remains cool-to-the-touch
3310.00€ - 4930.00€
Especificaciones
Fondo (imperial) | 10,25 in |
---|---|
Altura (imperial) | 3,5 in |
Tensión | 230 V |
Tipo de producto | Mantas térmicas con agitación |
Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 450 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10424715
|
Electrothermal™
03076-40 |
250 ml | 230 V, 50/60 Hz, 980 W (enchufe para Reino Unido y UE) | ELEEMEA60250/CE | N/A | N/A | N/A | |||||
11742923
|
Electrothermal™
03076-43 |
500 ml | 230 V, 50/60 Hz, 1280 W (enchufe para Reino Unido y UE) | EMEA60500/CE |
4930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
- Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
- La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
- El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
- Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
- Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
- Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
- Intervalo de velocidad bajo de 50 a 1000 rpm
- Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades
- El módulo de agitación permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución.
Certifications
CE
Especificaciones
10,25 in | |
230 V | |
Temperatura ambiente de hasta 450 °C |
3,5 in | |
Mantas térmicas con agitación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Electrothermal™ Mantas calefactoras para extracción múltiple: Modelo 6 Recess, calentamiento y agitación