Learn More
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
La imagen muestra (de izquierda a derecha): 4423, 4422, 4435.
Marca:  Fisherbrand™ FB4423
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12921181
  • 414.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con los desmembradores sónicos modelos 50 y 120.
  • 3,175 mm (0,125 pulg). Punta de sonda para procesar volúmenes de 0,5 a 15 ml
  • 0,20 mm (5/64 pulg). Punta de sonda para procesar volúmenes de 0,2 a 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
200 μm máximo
De 0,2 a 5 ml
0,20 mm (5/64 pulg)
2 mm
1 sonda
Sonda
0,20 mm (5/64 pulg)
2 mm
Desmembrador sónico modelo 50 y 120
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120 > Sonda; micropunta de 0,20 mm (5/64 pulg); volumen de procesamiento: De 0,2 a 5 ml