Learn More
Fisherbrand™ Anemómetros/termómetros Traceable™
Includes: Cuatro pilas AAA.
Descripción
Los anemómetros/termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ recuperan lecturas mínimas y máximas con la pulsación de un botón
- Fácil uso
- Carcasa de plástico ABS resistente; duradera en condiciones de laboratorio duras
- Cierre de la junta tórica
- El teclado de membrana evita el polvo y la suciedad
- El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
- Dígitos de LCD de 9,52 mm (0,375 in) de alto contraste.
- Dimensiones: 1,50 x 8,25 x 1,50 pulg (38,1 x 209,5 x 38,1mm)
- Peso: 170,1g (6 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
± 0,8 °C | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
8,25 in | |
De 32 °F a 122 °F | |
6 oz |
Plástico ABS | |
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad y el punto de condensación | |
21cm | |
De 0 °C a 50 °C | |
170g |