Learn More
Fisherbrand™ Anemómetros/termómetros Traceable™
Diseñados para un funcionamiento intuitivo y sencillo
153.00€ - 304.00€
Especificaciones
Exactitud | ± 0,8 °C |
---|---|
Material del envase | ABS Plastic |
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
Longitud (imperial) | 8,25 in |
Longitud (métrico) | 21cm |
Includes: Cuatro pilas AAA.
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11744196
|
Fisherbrand™
90023-25 |
Medición del flujo de aire y la temperatura |
153.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11754196
|
Fisherbrand™
90023-24 |
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad y el punto de condensación |
156.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11764196
|
Fisherbrand™
90023-23 |
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad, el punto de condensación y la presión barométrica |
304.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los anemómetros/termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ recuperan lecturas mínimas y máximas con la pulsación de un botón
- Manejo fácil
- Carcasa de plástico ABS resistente; duradera en condiciones de laboratorio exigentes
- Sellado con junta tórica
- El teclado de membrana evita la entrada de polvo y suciedad
- El botón de retención congela la lectura en la pantalla
- Dígitos de LCD de alto contraste y 0.375 pulg de altura
- Dimensiones: 38.1 x 209.5 x 38.1 mm (1.50 x 8.25 x 1.50 pulg)
- Peso: 170.1 g (6 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
± 0,8 °C | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
21cm | |
0°C to 50°C | |
170g |
ABS Plastic | |
8,25 in | |
De 32 °F a 122 °F | |
6 oz |