Learn More
Tampones de pH de CRM codificados cromáticamente Traceable™ ISO Guide 34 (material de referencia certificado)
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente. Los tampones codificados cromáticamente Fisherbrand™ Traceable son tampones de pH para material de referencia certificado. Compatibles con todas las marcas de instrumentos y de electrodos de pH.
Marca:  Fisherbrand
Detalles adicionales : CAS : 7558-79-4 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15508703
  • 22.70€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente.Los tampones codificados cromáticamente Fisherbrand™ Traceable son tampones de pH para material de referencia certificado. Compatibles con todas las marcas de instrumentos y de electrodos de pH.
  • Soluciones de material de referencia certificado (CRM) que cumplen los requisitos de las pruebas de las agencias federales, estatales y locales
  • 100 % compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos de pH
  • Estabilidad de tampón a largo plazo y resistencia de tampón a cambios de temperatura durante la calibración de medidores de pH
  • Fabricados conforme a la formulación de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)
  • Exclusivo envasado de triple capa (aluminio, papel de aluminio, PET y bolsa de polietileno de baja densidad) que evita la contaminación por gases permeables
  • Se suministra con una carta de temperatura individual, información sobre trazabilidad y certificado Traceable™
Especificaciones
Especificaciones
Buffer Standards pH 7.000(CRM)
Instrumentos y electrodos de pH
473 mL
Frasco de 473 ml (16 oz) (cada unidad)
Amarillo
7.000
Solución de tampón
'Certified and Traceable™' ‘ISO 17034 (formerly ISO Guide 34)’ and ‘Certified Reference Material’