Learn More
Tampones de pH de CRM codificados cromáticamente Traceable™ ISO Guide 34 (material de referencia certificado)
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente. Los tampones codificados cromáticamente Fisherbrand™ Traceable son tampones de pH para material de referencia certificado. Compatibles con todas las marcas de instrumentos y de electrodos de pH.
22.70€
Código de producto | Marca | pH | Color | Nombre del producto químico o material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Color | Nombre del producto químico o material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15598693
|
Fisherbrand
|
4.005 | Rojo | Buffer Standards pH 4.005(CRM) |
22.70€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15508703
|
Fisherbrand
|
7.000 | Amarillo | Buffer Standards pH 7.000(CRM) |
22.70€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15518703
|
Fisherbrand
|
10.012 | Azul | Tampones de pH estándar 10.012(CRM) |
22.70€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente.Los tampones codificados cromáticamente Fisherbrand™ Traceable son tampones de pH para material de referencia certificado. Compatibles con todas las marcas de instrumentos y de electrodos de pH.
- Soluciones de material de referencia certificado (CRM) que cumplen los requisitos de las pruebas de las agencias federales, estatales y locales
- 100 % compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos de pH
- Estabilidad de tampón a largo plazo y resistencia de tampón a cambios de temperatura durante la calibración de medidores de pH
- Fabricados conforme a la formulación de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)
- Exclusivo envasado de triple capa (aluminio, papel de aluminio, PET y bolsa de polietileno de baja densidad) que evita la contaminación por gases permeables
- Cada frasco de 16 onzas o recipiente de un solo uso de 100 ml del pack de seis unidades se suministra con información de temperatura individual, información de trazabilidad y certificado Traceable™