Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™
Monitorice temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadores con este termómetro de registro de datos. Los termómetros de registro de datos Traceable ™ Excursion-Trac™ cuentan con una escala de temperatura de - 50 a 70°C y una resolución de 0.01 y mantienen una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura.
Marca:  Fisherbrand™ 90009-85
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15294016
  • 295.36€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, adaptador de alimentación de CA, baterías y un certificado ISO 17025 Traceable™
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de datos, termómetro
525600 lecturas
Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
1 sonda de frasco
ISO 17025, A2LA, NIST
Sensor de frasco tamponado para temperatura
± 0,25°C
Intervalo de tiempo definido por el usuario: Sí
-58° to +158°F
10 ft. (Cable)
LCD
Calibrado
TraceableLIVE
Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías
USB
Ideal para monitorizar temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras.
0,01°
0,01°
De -50,00°C a +70,00°C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™ > Termómetro de registro de datos Traceable Excursion-Trac™ con calibración; 1 sonda de frasco