Learn More
Fisherbrand™ Termómetro con sonda para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Traceable™
Muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día).
Marca: Fisherbrand™ 90009-79
152.92 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Includes: Baterías, sensor térmico de resistencia (RTD) de platino/sonda de acero inoxidable, bandas magnéticas, cinta de Velcro™, soporte de sobremesa
Descripción
Muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día). El termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Fisher Scientific™ Traceable™ con una sonda de acero inoxidable resistente al agua de platino proporciona lecturas exactas con penetración de punta de 0.3 pulg y cable resistente al agua.
La pantalla triple muestra la temperatura actual en °F/ °C y la temperatura mínima/máxima
- La tecla de marca de hora/fecha muestra la hora y la fecha exactas para todas las lecturas mínimas y máximas
- El sensor de 4cables garantiza una respuesta lineal y de alta precisión en todo el intervalo
- La alarma puede ajustarse en incrementos de 0,1° y avisa cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos de ajuste
- La alarma visual de LED y sonora avisa continuamente, incluso si la temperatura vuelve al intervalo de no-alarma
- Resolución: 0,01°
- Exactitud: 0,1 °C
- Pantalla fácil de leer: La pantalla triple muestra las temperaturas actuales y mínimas/máximas.
- Longitud de cable: 3 metros (10 pies)
- Tamaño: 2,75 x 4,25 x 0,75 pulg
- Peso: 5 oz
- Carcasa: plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
0.187 in. dia. | |
0.74 in. | |
ABS | |
0,01°C | |
158°F | |
− 148 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 148 °F a + 158 °F) | |
Sí | |
Digital |
Baterías, sensor térmico de resistencia (RTD) de platino/sonda de acero inoxidable, bandas magnéticas, cinta de Velcro™, soporte de sobremesa | |
18 cm | |
Sonda: 2,2 cm diám. × 1,88 cm de largo (0,187 × 0,74 pulgadas) | |
Termómetro digital | |
70°C | |
− 100 °C | |
De - 100,00 °C a + 70 °C | |
± 0,1°C | |
8 cm |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
23Hours
6Minutes
6Seconds
18
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.