Learn More
Fisherbrand™ Termómetro con sonda para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Traceable™
Muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día).
199.00€ - 199.76€
Especificaciones
Longitud (métrico) 18 cm
Material ABS
Resolución 0,01°C
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura mín. (imperial) − 148 °F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de sonda Intervalo de temperatura (imperial) Intervalo de temperatura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de sonda Intervalo de temperatura (imperial) Intervalo de temperatura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
13597070
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
90013-53
Sonda con mango de acero inoxidable de 9 pulg De -148° a +392 °F -100,00°C a +199,99°C
199.00€
cada uno
En stock
Edge
Añadir a la cesta
13507080
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
90009-79
Sonda: 2,2 cm diám. × 1,88 cm de largo (0,187 × 0,74 pulgadas) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 148 °F a + 158 °F) De - 100,00 °C a + 70 °C
199.76€
cada uno
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día). El termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Fisher Scientific™ Traceable™ con una sonda de acero inoxidable resistente al agua de platino proporciona lecturas exactas con penetración de punta de 0.3 pulg y cable resistente al agua.
La triple pantalla muestra los °F/ °C actuales y temperaturas mínimas y máximas
  • La tecla de marca de fecha y hora muestra la fecha y hora exactas para todas las lecturas mínimas y máximas
  • El sensor de platino de 4 alambres garantiza una respuesta lineal y una elevada exactitud en todo el intervalo
  • La alarma se puede ajustar en incrementos de 0.1 ° y emite una señal cuando la temperatura aumenta por encima o desciende por debajo de los puntos de ajuste
  • Los LED visuales y la alarma sonora emiten señales de manera continua incluso si la temperatura vuelve al intervalo aceptable
  • Permite una fácil calibración de una llave por el usuario
  • Resolución: 0.01 °
  • Exactitud: ± 0.1 °C
  • Pantalla: fácil de leer, 3 líneas y 2 LED de alarma
  • Longitud del cable: 10 pies
  • Tamaño: 2.75 x 4.25 x 0.75 pulg
  • Peso: 5 oz
  • Carcasa: plástico ABS de alto impacto y resistente a productos químicos
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
18 cm
0,01°C
− 148 °F
Sí
Digital
ABS
Termómetro digital
− 100 °C
± 0,1°C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Termómetro con sonda para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Traceable™