Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Sentry Traceable™
Indica simultáneamente la temperatura ambiente o la temperatura de la sonda y las lecturas de temperaturas máxima y mínima
Marca: Fisherbrand™ 93677-78
Includes: Sonda para vacuna de 5 ml, soporte articulado, gancho de montaje en pared, imán y cinta de montaje de Velcro™
Descripción
Muestra simultáneamente la temperatura ambiente o la temperatura de la sonda y las lecturas de temperatura máxima y mínima. El termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry permite ver de forma instantánea si el congelador, el baño de agua o la incubadora se ajustan a la especificación de la temperatura.
- El funcionamiento es sencillo. Con un solo botón se restablece los valores mínimos/máximos de memoria
- Sonda y cable resistentes al agua
- El intervalo de temperatura de la unidad es de -50 a +70 °C con una resolución de 1 grado y una precisión de +/- 1 °C
- Al desenchufar el cable se activa un sensor dentro de la unidad para controlar la temperatura ambiente
- 3 metros (10 pies) de longitud; 1,52 cm (0,06 pulg.) de diámetro
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
13 mm de altura | |
0,75 in | |
Sonda para vacuna de 5 ml, soporte articulado, gancho de montaje en pared, imán y cinta de montaje de Velcro™ | |
1,25 in | |
304,8 cm | |
Plástico ABS | |
1,87 oz | |
2,5 in | |
2,63 in | |
70 °C | |
− 50 °C | |
± 1 °C |
2,63 x 2,5 x 0,75 pulg (6,7 x 6,3 x 1,9 cm) | |
Monitorización de la temperatura ambiente | |
1,9 cm | |
120 in | |
67 mm | |
6,3 cm | |
1 °C | |
53 g | |
Termómetro de vacuna (°C) | |
158 °F | |
-58 °F | |
De -50 °C a +70 °C | |
6,3 cm |