Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Sentry Traceable™
Indica simultáneamente la temperatura ambiente o la temperatura de la sonda y las lecturas de temperaturas máxima y mínima
45.01€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2,63 x 2,5 x 0,75 pulg (6,7 x 6,3 x 1,9 cm) |
Visualizar cotas | 13 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Monitorización de la temperatura ambiente |
Altura (imperial) | 0,75 in |
Descripción
Muestra simultáneamente la temperatura ambiente o la temperatura de la sonda y las lecturas de temperatura máxima y mínima. El termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry permite ver de forma instantánea si el congelador, el baño de agua o la incubadora se ajustan a la especificación de la temperatura.
- Funcionamiento sencillo con un solo botón para restablecer las memorias de valores mínimos y máximos
- Sonda y cable a prueba de agua
- La escala de temperatura de la unidad es de - 58 a 158 °F o de - 50 a + 70 °C con una resolución de 1 grado y una exactitud de +/- 1 °C
- Cuando se desenchufa el cable se activa un sensor dentro de la unidad para la monitorización de la temperatura ambiente
- 10 pies de longitud; 0.06 pulg de diámetro
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
13 mm | |
0,75 in | |
Sonda para vacunas de 5 ml, soporte articulado, gancho de montaje en pared, imán y cinta de montaje de Velcro™ | |
1,25 in | |
304,8 cm | |
Plástico ABS | |
1,87 oz | |
2,5 in | |
158 °F | |
− 58 °F | |
± 1 °C |
2,63 x 2,5 x 0,75 pulg (6,7 x 6,3 x 1,9 cm) | |
Monitorización de la temperatura ambiente | |
1,9 cm | |
120 pulg | |
67 mm | |
6,3 cm | |
1 °C | |
53 g | |
2,63 in | |
70°C | |
-50°C | |
6,3 cm |