Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapa plana y de cúpula de 0.2 ml
Con tapón de cierre a presión integrado“”
Marca: Fisherbrand™
65.64 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21752" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20160kg
Descripción
Con tapón de cierre a presión integrado“”
- Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
- 0,25 ml de volumen máximo al cerrarse
- Diseño de paredes finas
- Producción en sala limpia
- Polipropileno virgen
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano | |
0,2 ml | |
Bloques de termociclador de 0,2 ml para aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras | |
Plano | |
Tubos para PCR de pared fina |
Azul | |
1000/caja | |
Polipropileno | |
Tubo |