Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapa plana y de cúpula de 0.2 ml
Con tapón de cierre a presión integrado
Marca:  Fisherbrand™ 14230229
57.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12174102
  • 61.10€ / paquete de 1000
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Con tapón de cierre a presión integrado
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • 0,25 ml de volumen máximo al cerrarse
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
0,2 ml
Bloques de termociclador de 0,2 ml para aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras
Plano
Tubos para PCR de pared fina
Amarillo
1000/caja
Polipropileno
Tubo