Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Marca: Fisherbrand™ 11010253
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.Especificaciones
Surtido | |
No estéril | |
5000/paq. | |
12,7 mm |
Hoja de etiquetas de puntos | |
Para crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores. | |
0,5 in |
Título del producto
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > Colores variados (verde, azul, morado, rojo y amarillo); 5000/rollo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido