Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
20.00€ - 78.00€
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm
Ver más especificaciones
Productos 19
Código de producto Marca Color Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
17877201
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010216
Verde Hoja de etiquetas de puntos
58.00€
20 hojas
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17887201
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010217
Naranja Hoja de etiquetas de puntos
58.00€
20 hojas
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17897201
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010218
Rojo Hoja de etiquetas de puntos
58.00€
20 hojas
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17807211
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010219
Amarillo Hoja de etiquetas de puntos
58.00€
20 hojas
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17867211
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010225
Surtido Hoja de etiquetas de puntos
73.00€
25 hojas
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17877211
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010226
Beige Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17807231
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010239
Dorado Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17897221
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010238
Azul Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17817231
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010240
Gris Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17827231
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010241
Verde Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17837231
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010246
Lavanda Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17847231
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
11010247
Naranja Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17857231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010248
Rosa Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
17867231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010249
Rojo Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
17897231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010252
Amarillo Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
17887231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010251
Violeta Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
17877231
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010250
Plata Rollo de etiquetas de puntos
20.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
17817241
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010254
Blanco Hoja de etiquetas de puntos
78.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
17807241
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
11010253
Surtido Hoja de etiquetas de puntos
78.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Specifications
Specifications
No estéril
0,5 in
12,7 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.