Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18140kg
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.Especificaciones
Rosa | |
No estéril | |
0,5 in |
Rollo de etiquetas de puntos | |
Rollo de 1000 puntos | |
12,7 mm |