Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Marca: Fisherbrand™ 11010226
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.Especificaciones
Beige | |
No estéril | |
0,5 in |
Rollo de etiquetas de puntos | |
Rollo de 1000 puntos | |
12,7 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > 1000/rollo; beige
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido