Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Marca:  Fisherbrand™ 11010247
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17847231
  • 20.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
No estéril
0,5 in
Rollo de etiquetas de puntos
Rollo de 1000 puntos
12,7 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > 1000/rollo; naranja