Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Marca:  Fisherbrand™ 11010219
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17807211
  • 58.00€ / 20 hojas
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
No estéril
0,5 in
Hoja de etiquetas de puntos
192
12,7 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > Hojas; amarillo