Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-Flex 1 y accesorios
Spin more with less! High capacity and flexibility—all in a small footprint.
Marca: Thermo Scientific™ 75003304
680.26 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Spin more with less! Whether clinical and diagnostic applications or cell culture and other research, now spin conical tubes, blood tubes and microplates all in one rotor for a small-footprint General Purpose centrifuge. High capacity and flexibility—all in a small footprint.
- Las tapas de biocontención Autolock y ClickSeal permiten intercambios de rotor y bloqueo de tapa rápidos con una sola mano
- Gira tubos de sangre, tubos cónicos y microplacas sin cambiar el rotor ni los cubos
- Obtenga resultados más rápido sin necesidad de cambiar los componentes
- Limite el mantenimiento del rotor y el potencial de contaminación con la tecnología de revestimiento deslizante, que elimina la necesidad de grasa y lubricantes
Especificaciones
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 18 x 15 ml, juego de 2 | |
Rotor basculante | |
4297 | |
Sí | |
Set of 2 |
Nailon de poliamida moldeada | |
18 tubos cónicos de 15 ml cada adaptador | |
Cruz de rotor 75003300 H-Flex y cestillos 75003301 | |
Esterilizable en autoclave |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora