Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Ground Joint Thermometers
Contains red organic liquid against white back glass.
Marca:  Fisherbrand™ 13201928
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16699455
  • 102.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta esmerilada 10/30 con escala Celsius
  • Calibrado para profundidades de inmersión específicas
  • Serializados y envasados individualmente
Especificaciones
Especificaciones
inmersión parcial
12 in
Vidrio
250 °C
De -10 °C a +250 °C
1 °
Junta esmerilada 10/30 con escala Celsius
305 mm
Líquido orgánico rojo
−10 °C
1, 1,5 por encima de 150 °C
25 mm