Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Ground Joint Thermometers
Contains red organic liquid against white back glass.
99.00€ - 102.00€
Especificaciones
Incluye | Junta esmerilada 10/30 con escala Celsius |
---|---|
Material | Vidrio |
Relleno del termómetro | Líquido orgánico rojo |
Temperatura mín. (métrico) | −10 °C |
Subdivisión | 1 ° |
Código de producto | Marca | Exactitud | Intervalo de temperatura (métrico) | Immersion Length | Longitud total (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Intervalo de temperatura (métrico) | Immersion Length | Longitud total (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16689455
|
Fisherbrand™
13201927 |
1 °C | De -10 °C a +150 °C | 25 mm | 270 mm |
99.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16699455
|
Fisherbrand™
13201928 |
1, 1,5 por encima de 150 °C | De -10 °C a +250 °C | 25 mm | 305 mm |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- 10/30 ground joint with Celsius scale
- Calibrated for specific immersion depths
- Individually serialized and packaged
Especificaciones
Junta esmerilada 10/30 con escala Celsius | |
Líquido orgánico rojo | |
1 ° |
Vidrio | |
−10 °C |