Learn More
Fisherbrand™ 1536-Well Polystyrene Plates
Engineered for high throughput screening, allowing end users to screen four times as many samples in one plates
Marca: Fisherbrand™ 264771
Descripción
Optimizadas para los instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos
- Poliestireno altamente especificado
- Disponibles en color negro, blanco y transparente
- Placa de baja altura optimizada para mejorar el apilamiento
- Intervalo de volumen de trabajo: 1–10 μl/pocillo
- Sin tratar
- No estéril
Información de órdenes
Lids sold separately
Especificaciones
Estándar | |
32 x 48 | |
Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular | |
1536 | |
No estéril | |
Plano |
Sin tapa | |
Negro | |
Poliestireno | |
De 1 a 101 μl/pocillo | |
Sin tratar | |
Para ensayos de bajo volumen como colorimétrico, enzimático, clonación, replicación y array, así como para almacenamiento |